Merck
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl chloride
98%
別名:
α-Chloro-2-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-2-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
144.57
Beilstein:
471699
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI Key
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F7601-BULK:
F7601-25G:
F7601-100G:
F7601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)