About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11Br
CAS番号:
分子量:
247.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
57-61 °C
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI Key
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Phenylbenzyl bromide may be used in the synthesis of the following amino alcohols:
- NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
- NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
- (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
538388-BULK:
538388-25G:
538388-5G:
538388-VAR:
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Petra DGI, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)