Merck
715026
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシベンゼン-1,4-ジカルボキシアルデヒド
97%
別名:
2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedialdehyde, 2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedicarboxaldehyde, 2,5-Dimethoxy-4-formylbenzaldehyde, 2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O4
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
209-213 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-ジメトキシベンゼン-1,4-ジカルボキシアルデヒドは以下を合成するための反応物として使用できます:
  • 脂肪族または芳香族ジアミンを用いた重縮合反応による高分子シッフ塩基
  • (4-メトキシフェニル)アセトニトリルを用いた、カリウムt-ブトキシドと水酸化テトラブチルアンモニウムの存在下でのKnoevenagel反応による1,4-ビス-(α-シアノ-4-メトキシスチリル)-2,5-ジメトキシベンゼン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
715026-BULK:
715026-VAR:
715026-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elizabeth Castillo-Martínez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(21), 5341-5345 (2014-04-24)
The redox entity comprising two Schiff base groups attached to a phenyl ring (-N=CH-Ar-HC=N-) is reported to be active for sodium-ion storage (Ar=aromatic group). Electroactive polymeric Schiff bases were produced by reaction between non-conjugated aliphatic or conjugated aromatic diamine block