官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
InChI Key
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)