Merck
D109207
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenediacetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H2(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
226.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
281-283 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(O)c(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O6/c11-7-1-5(3-9(13)14)8(12)2-6(7)4-10(15)16/h1-2,11-12H,3-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
MCLKERLHVBEZIW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D109207-1G:
D109207-5G:
D109207-BULK:
D109207-VAR:
D109207-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)