566713
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde
98%
別名:
2,5-Bis(octyloxy)benzene-1,4-dialdehyde, 2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde, 2,5-Dioctyloxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde, 2,5-Dioctyloxyterephthalaldehyde
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
InChI Key
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
566713-BULK:
566713-VAR:
566713-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)