Merck
638021
Sigma-Aldrich
2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′-(N,N-ジメチルアミノ)ビフェニル
97%
別名:
DavePhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H36NP
CAS番号:
分子量:
393.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydroaminations
reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
121-124 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H36NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3
InChI Key
ZEMZPXWZVTUONV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
DavePhosは以下の反応でリガンドとして利用されます:
  • 2位置換-N-イミノピリジニウムイリデスと異なる塩化アリルのパラジウム触媒によるsp3アリール化による官能基付加ピリジンの生成。
  • アルキルスルフォンとハロゲン化アリール間のパラジウム触媒根岸クロスカップリングを経由した官能基付加ベンジリックスルフォンの調製
  • パラジウム触媒脱スルフィン酸的アリール化を経由した3-ハロキノリンとアリールスルフィン酸のC-Cカップリングによる相当するバイアリール化合物の生成。
Pd触媒によるC-N結合形成に有用な配位子:ヒドロキシル、アミド、またはエノール化可能なケトンを含むハロゲン化アリールのアミノ化。
Pd触媒鈴木アリール‐アリールカップリングによるベンゾジオキセピンの生成に用いられるリガンド。
Buchwaldホスフィン配位子の詳細を確認する
法的情報
米国特許番号第6,307,087号および第6,395,916号に従って使用してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638021-VAR:
638021-BULK:
638021-1G:
638021-25G:
638021-100G:
638021-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed desulfitative arylation of 3-haloquinolines with arylsulfinates.
Colomb J and Billard T.
Tetrahedron Letters, 54(11), 1471-1474 (2013)
Biaryl axis as a stereochemical relay for the enantioselective synthesis of antimicrotubule agents.
Agnès Joncour et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(25), 4149-4152 (2006-05-12)
Palladium-catalyzed benzylic CH insertion of 2-substituted N-iminopyridinium ylides.
Mousseau JJ, et al.
Organic Letters, 10(8), 1641-1643 (2008)
Palladium-catalyzed Negishi a-arylation of alkylsulfones.
Zhou G, et al.
Tetrahedron Letters, 51(6), 939-941 (2010)
George R Kracke et al.
ChemMedChem, 10(1), 62-67 (2014-11-26)
Clinically there is a need for local anesthetics with a greater specificity of action on target cells and longer duration. We have synthesized a series of local anesthetic derivatives we call boronicaines in which the aromatic phenyl ring of lidocaine
資料
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
638021-1G4061832726205
638021-25G4061833399330
638021-100G4061833687017
638021-5G4061833356982