Merck
287989
Sigma-Aldrich
1,6-ビス(ジフェニルホスフィノ)へキサン
97%
別名:
1,6-ヘキサンジイルビス[ジフェニルホスフィン, ヘキサメチレンビス[ジフェニルホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
454.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
124-126 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C30H32P2/c1(15-25-31(27-17-7-3-8-18-27)28-19-9-4-10-20-28)2-16-26-32(29-21-11-5-12-22-29)30-23-13-6-14-24-30/h3-14,17-24H,1-2,15-16,25-26H2
InChI Key
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287989-1G:
287989-5G:
287989-BULK:
287989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
DPPF 97%
Sigma-Aldrich
177261
DPPF