蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
amylmetacresol
自己発火温度
1036 °F
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used to prepare the standard solution in the assay and organic impurity analysis using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1395204-1ML:4548174007303
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック