Merck
134236
Sigma-Aldrich
モルホリン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
テトラヒドロ-1,4-オキサジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
102549
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39162409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
590 °F
expl. lim.
10.8 %
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI Key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モルホリンは、繊維製造時にN-メチルモルホリンN-オキシド(NMMO)の分解によって得られます。
モルホリンは、溶媒、腐食防止剤、化学中間体として機能する環状アミンです。
アプリケーション
モルホリンは、コロニー単離物からのペプチド及び病原性リポ多糖分離の際、キャピラリーゾーン電気泳動-エレクトロスプレー質量分析(cPC-CZE-ES-MS)用のクロマトグラフィー的オンライン予備濃縮においてバッファー成分として使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134236-2L:
134236-100ML:4548173928678
134236-BULK:
134236-2.5L:
134236-500ML:4548173928685
134236-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Determination of morpholine and N-methylmorpholine formed as degradation products in cellulose fiber production by capillary isotachophoresis"
Widhalm A and Kenndler E
Analytical Chemistry, 63(06), 645-648 (1991)
"Development of an on-line preconcentration method for the analysis of pathogenic lipopolysaccharides using capillary electrophoresis?electrospray mass spectrometry: Application to small colony isolates1NRCC No.: 39585.1"
Li.J, et al.
Journal of Chromatography A, 817(01), 325-336 (1998)
Sean E Low et al.
Journal of neurophysiology, 108(1), 148-159 (2012-04-12)
The molecular and physiological basis of the touch-unresponsive zebrafish mutant fakir has remained elusive. Here we report that the fakir phenotype is caused by a missense mutation in the gene encoding voltage-gated calcium channel 2.1b (CACNA1Ab). Injection of RNA encoding
Louis De Muynck et al.
Neurobiology of aging, 34(11), 2541-2547 (2013-05-28)
Progranulin (PGRN) is a growth factor involved in wound healing, inflammation, tumor growth, and neurodegeneration. Mutations in the gene encoding PGRN give rise to shortage of PGRN and cause familial frontotemporal lobar degeneration. PGRN exerts neurotrophic functions and binding of
Su-Juan Li et al.
ACS nano, 4(11), 6417-6424 (2010-10-21)
A strategy for label-free oligonucleotide (DNA) analysis has been proposed by measuring the DNA-morpholino hybridization hindered diffusion flux of probe ions Fe(CN)(6)(3-) through nanochannels of a porous anodic alumina (PAA) membrane. The flux of Fe(CN)(6)(3-) passing through the PAA nanochannels