Merck
252360
Sigma-Aldrich
モルホリン
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
テトラヒドロ-1,4-オキサジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
102549
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39162409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
590 °F
expl. lim.
10.8 %
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
126.0-130.0 °C
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI Key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
モルフォリンは、4-ベンゾイルオキシモルフォリンや1-モルフォリノプロパン-1-オンなどの誘導体の調製に使用できます。 また、不斉合成用の二機能性キラル触媒である、(S)-3,3'-ビス-モルフォリノメチル-5,5',6,6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-ビ-2-ナフトールの調製にも使用できます。 モルフォリンは、塩基として、末端のアルキンやアルデヒドからの1,3-二置換型アレンの調製にも使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252360-VAR:
252360-4X100ML:
252360-BULK:
252360-1L:4548173934136
252360-100ML:4548173934129
252360-500ML:4548173921914
252360-5ML:4548173934143
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Factors influencing the rate of formation of nitrosomorpholine from morpholine and nitrite: acceleration by thiocyanate and other anions.
T Y Fan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 21(2), 237-240 (1973-03-01)
Synthesis of acylsilanes from morpholine amides. Synthesis of 1-(dimethyl(phenyl)silyl)propan-1-one
Lettan II RB, et al.
Organic Syntheses, 84, 22-22 (2007)
Preparation of (S)-3,3'-bis-morpholinomethyl-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
MTurlington M and Pu L
Organic Syntheses, 87, 59-59 (2010)
First telomerisation of piperylene with morpholine using palladium-carbene catalysts.
Neubert P, et al.
Catalysis Communications, 77, 70-74 (2016)
Copper-catalyzed electrophilic amination of diorganozinc reagents: 4-phenylmorpholine
Berman AM and Johnson JS
Organic Syntheses, 83, 31-31 (2006)