Merck
C115002
Sigma-Aldrich
シクロペンチルアミン
99%
別名:
アミノシクロペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9NH2
CAS番号:
分子量:
85.15
Beilstein:
635706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
106-108 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
InChI Key
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロヘプチルアミンは、有機合成において有用な用途が複数ある多用途化合物です。構成要素、触媒、試薬として機能できる能力があるため、新しい有機化合物の開発にとって貴重なツールとなります。また、有機分子の機能化のための試薬としても使用されます。
アプリケーション
シクロヘプチルアミンは、ABX3-型ペロブスカイト構造化合物[C5H9–NH3][CdCl3]を形成するための構成要素です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
52.7 °F - closed cup
引火点(℃)
11.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C115002-100G:
C115002-1KG:
C115002-VAR:
C115002-BULK:
C115002-10KG:
C115002-5G:
C115002-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
D G Craciunescu et al.
In vivo (Athens, Greece), 1(4), 229-234 (1987-07-01)
Ten new Pt (II) complexes were synthesized and tested as potential antitumor drugs in vitro on KB human tumour cell line, and in vivo against four experimental tumour systems (P388, L1210, ADJ/PC6A and Yoshida sarcoma). The complexes contained two primary
M J Comin et al.
Nucleosides & nucleotides, 18(10), 2219-2231 (2000-01-05)
Purine carbanucleosides built on a 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane template were synthesized from readily available 2-cyclopentenone employing a Mitsunobu reaction to incorporate the base onto the carbocyclic ring. Both adenosine and guanosine analogues exhibited moderate antiviral activity.
Maris Vilums et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(19), 7706-7714 (2013-09-14)
Preclinical models of inflammatory diseases (e.g., neuropathic pain, rheumatoid arthritis, and multiple sclerosis) have pointed to a critical role of the chemokine receptor 2 (CCR2) and chemokine ligand 2 (CCL2). However, one of the biggest problems of high-affinity inhibitors of
M S Sansom et al.
Protein engineering, 6(1), 65-74 (1993-01-01)
The influenza A M2 protein forms cation-selective ion channels which are blocked by the anti-influenza drug amantadine. A molecular model of the M2 channel is presented in which a bundle of four parallel M2 transbilayer helices surrounds a central ion-permeable