Merck
101842
Sigma-Aldrich
シクロヘキサンメチルアミン
98%
別名:
(アミノメチル)シクロヘキサン, ヘキサヒドロベンジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2NH2
CAS番号:
分子量:
113.20
Beilstein:
635751
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
InChI Key
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロヘキサンメチルアミンは、シッフ塩基リガンドである、六核亜鉛(II)錯体を形成する4-メチル-2,6-ビス(シクロヘキシルメチルイミノメチル)-フェノールの合成に使用されました。シクロヘキサンメチルアミンは、非ステロイド性抗炎症性薬からの1-アシル-4シクロアルキル/アリールセミカルバジドおよび1-アシル-5-ベンゾルオキシ/ヒドロキシルカルバモイルカルバジドの合成時に使用されました
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
101842-100G:
101842-5G:
101842-BULK:
101842-25G:
101842-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterization and fluorescence properties of hexanuclear zinc (II) complexes.
Roy P, et al.
Polyhedron, 28(6), 1133-1137 (2009)
I Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 51, 227-238 (2012-03-13)
The novel 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazides (5a-y) and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxycarbamoylcarbazides (8a-f) derived from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs ibuprofen, fenoprofen and reduced ketoprofen were prepared, fully chemically characterized and evaluated for their cytostatic, antiviral and antioxidant activities. Compounds 5 and 8 consist of a region