安全性情報
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
別名:
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4N4
CAS番号:
分子量:
84.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
200-521-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>225 °C
有効性
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
149-152 °C
溶解性
280 g/L
密度
1.138 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
650 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI Key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2