Merck
208256
Sigma-Aldrich
塩化スズ(II)
reagent grade, 98%
別名:
塩化第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2
CAS番号:
分子量:
189.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
蒸気圧
33 hPa (~429 °C)
アッセイ
98%
フォーム
crystalline
powder or flakes
pH
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SnCl2二水和物は無水酢酸と反応して無水SnCl2を生成します。SnCl2は酸性媒体において還元的性質を示します。 SnCl2は溶融状態で優れた触媒作用を示します。半導体層の化学蒸着(CVD)の有望な原料です。 SnCl2が芳香族ニトロ化合物、ニトリル、シアノシリルエーテルおよび有機アジドの還元に関与します。
アプリケーション
塩化錫(II)の用途:
  • β-ケトスルホン、β-ケトホスフィンオキシドおよびβ-ケトホスホネートのそれぞれを形成するアルデヒドへのジアゾスルホン、ジアゾホスフィンオキシドおよびジアゾホスホネートの付加の促進。
  • 塩化トリチルとの併用で、シリルエノールエーテルのアセタールあるいはアルデヒドとのアルドール反応、およびシリルエノールエーテルのα,β-不飽和ケトンとのマイケル反応の促進。
  • パラジウム触媒の存在下でアミンを用いるアリルアルコールのアリルアミノ化における促進因子。
塩化錫(II)(SnCl2)は空気中で5°Cmin-1の速度で加熱した時のSnCl2の熱挙動を評価するための出発材料として使用されています。この製品は空気中での5°Cmin-1の速度で加熱すると相転移を受け、不完全な蒸発後のSnO2ナノ粒子を形成する酸化を伴います。SnCl2はSn含有炭素ナノ構造の製造に使用されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208256-500G:4548173115160
208256-VAR:
208256-BULK:
208256-2KG:4548173115153
208256-100G:4548173115146
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
A possible scalable method for the synthesis of Sn-containing carbon nanostructures.
Kamali AR and Fray DJ.
Materials Today, e38-e48 (2015)
Palladium-catalyzed allylic amination of allylic alcohols with tin (II) chloride and triethylamine.
Masuyama Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(12), 1121-1122 (1995)
An efficient and extremely mild catalyst system, combined use of trityl chloride and tin (II) chloride, in the aldol and Michael reactions.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 16(3), 491-494 (1987)
Transformation of molten SnCl2 to SnO2 nano-single crystals.
Kamali AR, et al.
Ceramics International, 40(6), 8533-8538 (2014)
Tin (II) chloride catalyzed addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides, and diazo phosphonates to aldehydes.
Holmquist CR and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1131-1134 (1992)