主要文書
1.03170
Supelco
Eriochrome black T (C.I. 14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
別名:
Eriochrome black T (C.I. 14645), Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12N3NaO7S
CAS番号:
分子量:
461.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-250-3
NACRES:
NB.21
製品名
Eriochrome black T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
フォーム
powder
有効性
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
≤7% loss on drying, 110°C
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
50 g/L
かさ密度
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)(O)C1=CC(=O)\C(=N/Nc3c(c4c(cc3)cccc4)[O-])\c2c1cc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
InChI Key
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: EX0100-5; EX0100
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Black to dark brown-black fine powder, eventually with granular parts
Clarity of solution: passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 612 - 616 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 10.0; calc. on dried substance): 400 - 510
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability as indicator (for complexometric titration, ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph Eur): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2