安全性情報
1.04594
Supelco
Calcon (C.I.15705)
metal indicator
別名:
Calcon (C.I.15705), 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-1-naphthylazo)naphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13N2NaO5S
CAS番号:
分子量:
416.38
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-810-2
NACRES:
NA.21
製品名
Calcon (C.I.15705), metal indicator
品質水準
フォーム
solid
損失
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
20 g/L
かさ密度
530 kg/m3
λmax
634-640 nm (buffer pH 12.2)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)21-22-20-15-8-4-3-7-14(15)18(11-17(20)24)28(25,26)27;/h1-11,21,23H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-20+;
InChI Key
YJUGDMOGPJJWDG-QPNALZDCSA-M
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 12.2): 634 - 640 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.015 g/l; buffer pH 12.2; calculated on dried substance): 250 - 400
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1045940000:
IN2R1045941000:
1045940050:
試験成績書(COA)