組成
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L
dextrose, 0.50 g/L
disodium phosphate, 7.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.10 g/L
magnesium sulfate, 0.250 g/L
monopotassium phosphate, 15.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 0.20 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
適合性
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Jan Code
91366-BULK:
91366-VAR:
91366-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)