Merck
70550
Sigma-Aldrich
ナフトールグリーンB
for microscopy (Hist.), for complexometry
別名:
アシッドグリーン1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H15FeN3Na3O15S3
CAS番号:
分子量:
878.46
カラーインデックス番号:
10020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for complexometry
for microscopy (Hist.)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
溶解性
methanol: 0.01 g/10 mL
λmax
714 nm
εmax
≥80 at 709-719 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI Key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70550-BULK-F:
70550-VAR-F:
70550-100G-F:
70550-500G-F:
70550-25G-F:
試験成績書(COA)