Key Documents
1.01306
Supelco
Naphthol green B (C.I. 10020)
pH indicator
別名:
Naphthol green B (C.I. 10020), Green acid 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H15FeN3Na3O15S3
CAS番号:
分子量:
878.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
243-010-2
NACRES:
NA.21
product name
Naphthol green B (C.I. 10020), indicator
品質水準
形状
solid
損失
≤10% loss on drying, 105°C
pH
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
160 g/L
かさ密度
620 kg/m3
λmax
710-720 nm in water
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 710 - 720 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05g/l; water; calc. on dried substance): ≥ 100
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3