Merck
L1886
Sigma-Aldrich
ライトグリーンSF黄色ぎみ
Dye content, ≥65%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
アシッドグリーン5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C37H34N2O9S3Na2
CAS番号:
分子量:
792.85
カラーインデックス番号:
42095
Beilstein:
5717828
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ライトグリーンSF黄色ぎみ, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥65%
テクニック
titration: suitable
red to dark purple
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ライトグリーンSF黄色ぎみまたは酸性グリーン5は、二ナトリウム塩として存在するトリアリルメタン色素です。629 nmでの吸光を示します。
アプリケーション
ライトグリーンSF黄色ぎみは、コラーゲンに対する有効な組織学的染色剤として機能します。また、食料品や飲料の着色剤としても使用されます。
ライトグリーンSF黄色ぎみは、トリプシン処理した組織切片の表面構造を明らかにし、また、スライドスコア評価を目的として口腔細胞を染色するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ライトグリーンSF黄色ぎみは、コラーゲンに対する有効な組織学的染色剤として機能します。また、食料品や飲料の着色剤としても使用されます。
適合性
細胞学的対比染色への使用や、 Gomoriのワンステップ・トリクローム染色におけるアニリンブルーの代替としての使用について認証済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1886-25G:
L1886-VAR:
L1886-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Buccal micronucleus cytome biomarkers may be associated with Alzheimer's disease.
Thomas P
Mutagenesis, 22, 371-371 (2007)
The buccal cytome and micronucleus frequency is substantially altered in Down's syndrome and normal ageing compared to young healthy controls
Thomas P, et al
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 638, 37-47 (2008)
Atomic force microscope investigation of the boundary-lubricant layer in articular cartilage
Chan SMT, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 18(7), 956-963 (2010)
Atomic force microscope investigation of the boundary-lubricant layer in articular cartilage.
Chan SM
Osteoarthritis and Cartilage, 18, 956-956 (2010)
Decoloration treatment of a hazardous triarylmethane dye, Light Green SF (Yellowish) by waste material adsorbents
Mittal A, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 342(2), 518-527 (2010)