Merck
861111
Sigma-Aldrich
Bismarck Brown Y
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content 50 %
別名:
ベスビン, ベーシックブラウン1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N8 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
419.31
カラーインデックス番号:
21000
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
認証
certified by the BSC
フォーム
powder
組成
Dye content, 50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear to turbid, red-orange to red
λmax
457 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
InChI Key
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bismarck Brown Y is used for the staining of plant samples, including stem, root, starch granules and epidermis.
適合性
杯細胞および軟骨組織の染色用として認定済みです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861111-BULK:
861111-VAR:
861111-25G:
861111-H:
86111-BULK:
86111-H:
861111-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R.D. Lillie Ed.
Conn?s Biological Stains, 145-145 (1977)
The use of Bismarck brown Y in some new stain schedules.
Blaydes GW
Stain Technology, 14.3, 105-110 (1939)
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 26, 1200-1200 (1941)
[Case of poisoning by the dye Bismark Brown].
N M Ageeva et al.
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza, 29(3), 59-59 (1986-07-01)
P Talbot et al.
Stain technology, 56(5), 307-309 (1981-09-01)
We have previously described a triple stain for evaluating normal acrosome reactions of human sperm. This procedure uses trypan blue to distinguish live and dead sperm, Bismarck brown to stain the sperm's postacrosomal region, and rose Bengal to stain the