Merck
N0766
Sigma-Aldrich
ナイルブルーA
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
ナイルブルースルファート, ベーシックブルー12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2C20H20N3O · SO4
CAS番号:
分子量:
732.85
カラーインデックス番号:
51180
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ナイルブルーA, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
形状
powder
組成
Dye content, ≥75%
dark green
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナイルブルーAは、宿主に移す前の卵の染色に使用されています。細胞の染色に使用されています。
特徴および利点
アンペロメトリックグルコ-ス・センサ-調製に用いられます。
適合性
Lillie & Fullmer法による動物組織のパラフィン切片中のメラニン、リポフスチンの染色と識別、Lillie & Fullmer法による脂肪肝およびアボカドの凍結切片を用いた脂肪酸、脂質の染色での使用について試験済み。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0766-VAR:
N0766-25G:
N0766-BULK:
N0766-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrospun bioactive mats enriched with Ca-polyphosphate/retinol nanospheres as potential wound dressing.
Muller WEG
Biochemistry and Biophysics Reports, 3, 150-160 (2015)
The roles of maternal alpha-catenin and plakoglobin in the early Xenopus embryo.
Kofron M
Development, 124, 1553-1553 (1997)
Translation of incenp during oocyte maturation is required for embryonic development in Xenopus laevis.
Leblond GG
Biology of Reproduction, 86, 1-1 (2012)
Yasuhiro Mie et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(49), 17211-17216 (2012-11-17)
DNA molecules have attracted considerable attention as functional materials in various fields such as electrochemical sensors with redox-labeled DNA. However, the recently developed interstrand cross-link (ICL) technique for double-stranded DNA can adequately modify the electronic properties inside the duplex. Hence
Yanying Rao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(21), 13308-13313 (2011-09-22)
In this study, we present a new method to fabricate large-area two-dimensionally (2D) ordered gold nanobowl arrays based on 3D colloidal crystals by wet chemosynthesis, which combines the advantages of a very simple preparation and an applicability to "real" nanomaterials.