Merck
861251
Sigma-Aldrich
ニュートラルレッド
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC
別名:
3-アミノ-7-ジメチルアミノ-2-メチルフェナジン 塩酸塩, トルイレンレッド, ベーシックレッド5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17ClN4
CAS番号:
分子量:
288.78
カラーインデックス番号:
50040
Beilstein:
3918740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
認証
certified by the BSC
フォーム
powder
組成
Dye content, 50-60%
テクニック
titration: suitable
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL
λmax
540 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI Key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニュ-トラルレッド紙を作成するための指示薬として、また、生物学的色素として有用です。
Neutral red has been used as a staining agent for micro- and meso-plankton. It has been used as a staining agent for nematocytes.
生物化学的/生理学的作用
Neutral red is useful as an indicator for preparing neutral red paper, and as a biological stain. Neutral dye has low toxicity and is a vital dye. It can also be used as a pH indicator. It is used for cell viability assay. The dye accumulates in the lysosomes of living healthy cells, but not in damaged cells.
適合性
生血球細胞の超生体染色のためのドアン&ラルフ法での使用ができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861251-10KG:
861251-VAR:
861251-25G:4548173216904
861251-BULK:
861251-2.5G:4548173216898
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clung,C.E., Ed.
Handbook of Microscopical Technique, 571-571 (1950)
Catostylus tagi: partial rDNA sequencing and characterisation of nematocyte structures using two improvements in jellyfish sample preparation.
Parracho T and Morais Z
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, 21, 40-40 (2015)
The Anatomical Record, 27, 241-241 (1924)
PH and Brain Function (1998)
Dead or alive? Viability assessment of micro-and mesoplankton.
Zetsche EV and Meysman FJ
Journal of Plankton Research, 34, 493-509 (2012)