製品名
オルセイン, synthetic, certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
由来生物
synthetic
グレード
certified by the Biological Stain Commission
認証
certified by the BSC
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
1 M NaOH: 1 mg/mL
εmax
≥250% at 574-582 nm in NaOH at 0.01 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N(c5c(cc(cc5C)O)O)C1=C(c2[c]([o][c]3c2C(=C(C(=O)C=3)Nc4c(cc(cc4C)O)O)C)=CC1=O)C
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
InChI Key
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O7505-25G:
O7505-VAR:
O7505-BULK:
O7505-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック