Merck
432784
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸ナトリウム
cross-linked
別名:
ポリ(アクリル酸)、部分ナトリウム塩グラフトポリ(エチレンオキシド), 2-プロペン酸、ホモポリマー、ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder (Free-flowing granular)
クロスリンク
cross-linked
粒径
90-850 μm
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ポリアクリル酸ナトリウム(ASAP)は、カルボニル基およびナトリウムを主要な基とする、アクリル酸ナトリウム塩ベースの親水性ポリマーです。いずれの基も、ポリマー鎖の吸収性を高めています。ASAPは、液体が存在するとポリマー鎖が膨潤してゲル状物質を形成するため、高吸収材料として使用することができます。
アプリケーション
水性流出物用吸収材。水の保持と緩徐放出の補助。
特徴および利点
超吸収性ポリマー。 自身の重量の何倍もの水性流体を吸収します。
水性流体を吸収し、応力下で流体を保持するゲルに移行させます。ポリマーは水中で膨潤しますが、溶解しません。塩含量が増加すると吸収する流体量は減少します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432784-VAR:
432784-250G:
432784-1KG:
432784-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and swelling properties of crosslinked sodium polyacrylate
Liu M and Guo T
Journal of Applied Polymer Science, 82(6), 1515-1520 (2001)
Biocompatible Polymeric Materials and Tourniquets for Wounds (2010)
Synthesis of self-crosslinking sodium polyacrylate hydrogel and water-absorbing mechanism
Hua F and Qian M
J. Mater. Sci., 36(3), 731-738 (2001)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
432784-1KG4061832109244
432784-250G4061832109251