Merck
192031
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸 ナトリウム塩含有 溶液
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
別名:
アクリル酸-アクリル酸ナトリウム共重合体, アクリル酸ナトリウム-アクリル酸共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~5,000 by GPC
品質水準
組成
Na, 0.5%
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.418
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(アクリル酸)部分ナトリウム塩溶液(PAAPSS)は、本質的に超親水性で、利用可能な最大数の水分子を活性層に吸着できるため、湿度センサーの製造に使用できます。PAAPSSを添加すると、安定性を維持しながら感度が大幅に向上します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
192031-5G:
192031-250G:
192031-BULK:
192031-500G:
192031-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)