Merck
192058
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸 ナトリウム塩含有 溶液
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
別名:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~240,000 by GPC
品質水準
組成
Na, 0.3%
濃度
25 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.373
密度
1.09 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
アプリケーション
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
  • To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
  • As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
192058-5G:
192058-250G:
192058-VAR:
192058-500G:
192058-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)