Merck
511471
Sigma-Aldrich
ポリ(アクリルアミド-co-アクリル酸) ナトリウム塩含有
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
Mn 150,000 (Typical)
Mw 520,000
品質水準
組成
acrylamide, ~80 wt. %
不純物
≤7.0 wt. % water
粘度
150-700 cP(25 °C)(lit.)
溶解性
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
SMILES記法
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
InChI Key
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
増粘剤、結合剤、サイズ剤、凝集剤、架橋剤、 選別助剤、潤滑剤、抵抗低減剤および原油回収助剤。
特徴および利点
pHが3から10に変化しても、粘度への影響はほとんどありません。 電解液に対する高い耐性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
511471-250G:
511471-VAR:
511471-BULK:
511471-5G:
511471-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)