Merck
435325
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸 カリウム塩含有
<1000 μm particle size
別名:
Poly(acrylic acid) potassium salt, Potassium polyacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
不純物
<600 ppm residual acrylic acid
粒径
<1000 μm
密度
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435325-250G:
435325-BULK:
435325-VAR:
435325-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of chitosan-g-poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composites
Zhang J, et al.
Carbohydrate Polymers, 68(2), 367-374 (2007)
Superabsorbent Polymer Materials: A Review
Zohuriaan-Mehr MJ and Kabiri K
Iranian Polymer Journal, 17(6), 451-477 (2008)
Studies on poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composite. I. Synthesis and characterization
Li An, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(3), 1596-1603 (2004)
Study on Na and K salts of PAA as corrosion inhibitors
Mishra S, et al.
J. Sci. Ind. Res., 64, 684-687 (2005)