おすすめの製品
クロスリンク
~0.1 % cross-linked
品質水準
分子量
average Mv ~4,000,000
粘度
40,000-60,000 cP
転移温度
Tg 106 °C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306231-250G:
306231-5G:
306231-BULK:
306231-100G:
306231-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
New methods for materials fabrication at the micro- and nanoscale will drive scientific and technological advances in areas of materials science, chemistry, physics, and biology. The broad diversity of potentially relevant materials, length scales, and architectures underscores the need for flexible patterning approaches. One important example is the fabrication of 3D periodic structures composed of colloidal, polymeric, or semiconductor5 materials.
Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).