分子量
average Mw ~2,100
密度
0.55 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Poly (sodium acrylate) and Poly (acrylic acid sodium) as an eco-friendly corrosion inhibitor of mild steel in normal hydrochloric acid: experimental, spectroscopic and theoretical approach:腐食抑制剤としてのポリアクリル酸ナトリウムの有効性を調べ、その保護機構に関する知見を提供しています(A Ouass et al., 2021)。
- Synthesis, characterization, and swelling behaviors of salt-sensitive maize bran–poly (acrylic acid) superabsorbent hydrogel:トウモロコシふすまおよびポリ乳酸からの超吸収性ハイドロゲルの合成および特性を調査し、その膨潤挙動および可能性のある用途を示しています(M Zhang et al., 2014)。
- Hybrid dual crosslinked polyacrylic acid hydrogels with ultrahigh mechanical strength, toughness and self-healing properties via soaking salt solution:さまざまな技術的用途に適した、機械的特性および自己修復性を強化した高性能のポリ乳酸ハイドロゲルの作製について記述しています(X Li et al., 2017)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
420344-500G:
420344-VAR:
420344-BULK:
420344-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
420344-100G | 4061833597910 |
420344-500G | 4061832092997 |