Merck
416002
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸 溶液
average Mw ~250,000, 35 wt. % in H2O
別名:
PAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mw ~250,000
濃度
35 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.395
密度
1.150 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(アクリル酸)溶液(PAA)は、アクリル酸のフリーラジカル重合により合成できるアニオン性重合体です。水を吸収して保持する傾向がある膨潤性を有します。その高いイオン交換容量は、膜の形成に役立ちます。
アプリケーション
PAAは、ガスセンサー、電気機器、および化粧品などさまざまな用途に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
416002-500ML:
416002-BULK:
416002-5ML:
416002-250ML:
416002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrospun fibrous polyacrylic acid membrane-based gas sensors
Ding B, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 106(1), 477-483 (2005)
Poly (acrylic acid) nanofibers by electrospinning
Kim B, et al.
Materials Letters, 59(7), 829-832 (2005)
Water absorption, retention and the swelling characteristics of cassava starch grafted with polyacrylic acid
Witono JR, et al.
Carbohydrate Polymers, 103(1), 325-332 (2014)
Fast adsorption of methylene blue on polyacrylic acid-bound iron oxide magnetic nanoparticles
Mak S and Chen D
Dyes and Pigments, 61(1), 93-98 (2004)
Swelling behavior of acrylic acid hydrogels prepared by gamma-radiation crosslinking of polyacrylic acid in aqueous solution
Jabbari E and Nozari S
European Polymer Journal, 36(12), 2685-2692 (2000)
資料
Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
416002-250ML4061838253736
416002-500ML4061838253743
416002-5ML4061838054074