アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +3.1°, c = 1 in H2O
色
purple to red-purple
red to very dark red
mp
136 °C
溶解性
1 N acetic acid: 1%, clear to hazy, red
λmax
495 nm
&ε; (減衰係数)
≥13000 at 222-228 nm in ethanol at 0.03 g/L
≥18000 at 275-281 nm in ethanol at 0.03 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
229253-BULK:
229253-5G:
229253-1G:
229253-VAR:
229253-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック