Merck
200565
Sigma-Aldrich
ポリスチレン-block-ポリ(エチレン-ran-ブチレン)-block-ポリスチレン
mol wt 65-115 kDa by GPC, powder (Coarse)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CH(C6H5)-]W(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]y[-CH2CH(C6H5)-]Z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder (Coarse)
品質水準
分子量
65-115 kDa by GPC
含みます
<1% antioxidant as inhibitor
粘度
550 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene, also known as SEBS polymer, is used as a thermoplastic elastomer. It has good thermal and chemical stability with tunable mechanical properties.
アプリケーション
SEBS can be used in the formation of an anion exchange membrane with an energy efficiency of ~ 86% for the fabrication of redox flow batteries. It can also be used to form sulfonated membranes with high water permeability and thermomechanical stability for HVAC applications. SEBS finds its usage as an ion exchange membrane with a capacity of ~1.91 mmol g-1 for fuel cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
200565-250G:
200565-BULK:
200565-VAR:
200565-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Macromolecular Symposia, 245(1), 450-456 (2006)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
200565-500G
200565-250G4061838763778