Merck
430072
Sigma-Aldrich
ポリ(スチレン-co-ブタジエン)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
pellets
melt index
6 g/10 min (200°C/5kg)
組成
butadiene, 4 wt. %
硬度
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
転移温度
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
玩具、包装、器具、通信カセット、食器、およびサービスウェアにモールド成型または押出成型されます。
特徴および利点
衝撃抵抗はポリスチレンより優れています。さまざまな加工方法に適しています。環境(UV)悪化による影響を容易に受けます。
物理的形状
耐衝撃性アモルファス熱可塑性物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
430072-VAR:
430072-3KG:
430072-1KG:
430072-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)