分子量
average Mw ~25,000
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
粘度
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
InChI Key
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
460060-VAR:
460060-BULK:
460060-1L:
460060-250ML:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
460060-1L | |
460060-250ML | 4061832343723 |