861286
オレンジG
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content 80 %
別名:
1-フェニルアゾ-2-ナフトール-6,8-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, 7-ヒドロキシ-8-フェニルアゾ-1,3-ナフタレンジスルホン酸 二ナトリウム塩, アシッドオレンジ10, ウールオレンジ2G
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
認証
certified by the BSC
フォーム
powder
組成
Dye content, 80%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
475 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 329-331 nm in H2O
≥17000 at 473-479 nm in H2O
≥20500 at 246-250 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861286-BULK:
861286-25G:
861286-VAR:
861286-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック