Merck
N4638
Sigma-Aldrich
ニュートラルレッド
BioReagent, Powder
別名:
3-アミノ-7-ジメチルアミノ-2-メチルフェナジン 塩酸塩, トルイレンレッド, ベーシックレッド5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17ClN4
CAS番号:
分子量:
288.78
カラーインデックス番号:
50040
Beilstein:
3918740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ニュートラルレッド, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, ≥90%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
brown to black
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI Key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ニュートラルレッド(C.l.50040、Clベーシックレッド5)は、小さな平面共役系を持つプロトン化ジアミノフェナジン色素です。
アプリケーション
ニュートラルレッドは、複数の組織学的染色用途で使用されており、例えば以下のような用途があります:
  • 核染色として
  • グラム染色法の対比染色として(単独またはTwort染色(ファストグリーンとニュートラルレッドの混合液)成分として使用)
  • 神経組織における核酸、脂質やスベリンなどの疎水性物質、および藻類細胞壁のフェノール化合物の蛍光染色
  • フケ試料中の生きた酵母細胞およびムラサキイガイの幼虫の検出
  • ニュートラルレッドは、フローサイトメトリーの染色としても使用されています。
ニュ-トラルレッド紙を作成するための指示薬として、また、生物学的色素として有用です。
調製ノート
精製済み
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4638-5G:
N4638-1G:
N4638-BULK:
N4638-VAR:
N4638-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pieter C Vogelaar et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 33(12), 2128-2138 (2018-04-17)
Mitochondrial dysfunction plays an important role in kidney damage in various pathologies, including acute and chronic kidney injury and diabetic nephropathy. In addition to the well-studied ischaemia/reperfusion (I/R) injury, hypothermia/rewarming (H/R) also inflicts acute kidney injury. Substituted 6-hydroxychromanols are a
K R Sindhu et al.
Acta biomaterialia, 115, 197-209 (2020-08-20)
Hydrogels used in regenerative medicine are often designed to allow cellular infiltration, degradation, and neovascularization. Low molecular weight hydrogels (LMWHs), formed by self-assembly via non-covalent interactions, are gaining significant interest because they are soft, easy to use and injectable. We
Valerio Matozzo et al.
Marine environmental research, 79, 116-121 (2012-06-26)
The effects of ibuprofen (IBU) on the immune parameters of the clam Ruditapes philippinarum were investigated after a 7-day exposure to sublethal IBU concentrations (0, 0 + ethanol, 100, 500, and 1000 μg/L). Total haemocyte count (THC), haemocyte diameter and
I Crooks et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 65(2), 196-200 (2012-12-12)
Particulate matter (PM) collected from mainstream tobacco smoke is a test article commonly used for in vitro genotoxicity and cytotoxicity testing of combustible tobacco products. However, little published data exists concerning the stability of PM. We completed a 2 year
Kun Guo et al.
Biosensors & bioelectronics, 47, 184-189 (2013-04-13)
This study introduces a novel and simple method to covalently graft neutral red (NR) onto carbon surfaces based on spontaneous reduction of in situ generated NR diazonium salts. Immobilization of neutral red on carbon surface was achieved by immersing carbon