Merck
O3125
Sigma-Aldrich
ウアバイン 八水和物
≥95% (HPLC), powder
別名:
1β,3β,5β,11α,14,19-ヘキサヒドロキシカルダ-20(22)-エノリド 3-(6-デオキシ-α-L-マンノピラノシド), G-ストロファンチン, アコカンテリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H44O12 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
728.77
Beilstein:
101712
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
plant seeds (Strophantus gratus)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
不純物
~8 mol/mol water
white
mp
260 °C
溶解性
H2O: 10 mg/mL (cold)
ethanol: 10 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (hot)
&ε; (減衰係数)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChI Key
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
遺伝子情報
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウアバインはステロイドホルモンで、哺乳動物の体内に自然に存在します。
アプリケーション
ウアバイン八水和物は次の用途で使用されています:
  • 外部環境中の塩およびアンモニアがシルバーまたはゴールデンパーチ内のNa+ /K+の活性率に及ぼす影響を求めるため
  • ラット胎児遠位肺上皮(FDLE)細胞で最大のベースライン短絡電流を誘導するために側底コンパートメントに使用
  • 水疱形成とアデノシン三リン酸(ATP)依存性血漿膜恒常性維持との関係を研究するために、Na+/K+ ATPアーゼインヒビターとして使用
生物化学的/生理学的作用
ウアバインには血漿膜の内在性タンパク質に特異的に結合する部位があります。ウアバイン誘導体を使用して心臓疾患を治療します。ヒトでは運動中にウアバイン産生が増加することが観察されています。異常に高い濃度のウアバインが、うっ血性心不全および高血圧症で認められています。ウアバインシグナル伝達は細胞内カルシウム濃度に影響し、核内因子κB(NFκB)を活性化することが知られています。
強心配糖体で、Na(+)/K(+) ATPア-ゼを阻害します。P-糖タンパクのMDR遺伝子、MRP1やCFTR (嚢胞性線維症輸送受容体, cAMP活性化クロライドチャンネル)のMRP遺伝子を転写調節し、MRP1の位置を変化させます。 ウアバイン抵抗性は、結合親和性の低いNa(+)/K(+) ATPア-ゼのアイソフォ-ムの出現と関連しています。
特徴および利点
この化合物は、ADME Tox研究用の主要な製品です。ここをクリックして頂くと、他にも主要なADME Tox製品をご覧いただけます。他の研究分野に使用される生物活性小分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmにアクセスしてください。
注意
水溶液は加圧殺菌できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
O3125-BULK:
O3125-1G:
O3125-5G:
O3125-VAR:
O3125-250MG:
O3125-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Male sex is associated with a reduced alveolar epithelial sodium transport
Kaltofen T, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0136178-e0136178 (2015)
M Juhaszova et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(5), 1800-1805 (1997-03-04)
Three isoforms (alpha1, alpha2, and alpha3) of the catalytic (alpha) subunit of the plasma membrane (PM) Na+ pump have been identified in the tissues of birds and mammals. These isoforms differ in their affinities for ions and for the Na+
Narakorn Khunweeraphong et al.
Scientific reports, 7(1), 13767-13767 (2017-10-25)
The human ABC transporter ABCG2 (Breast Cancer Resistance Protein, BCRP) is implicated in anticancer resistance, in detoxification across barriers and linked to gout. Here, we generate a novel atomic model of ABCG2 using the crystal structure of ABCG5/G8. Extensive mutagenesis
Juliana Sorraila de Oliveira et al.
Neurotoxicology, 57, 241-250 (2016-11-05)
The present study aimed to investigate the effects of berberine (BRB) on spatial and learning memory, anxiety, acetylcholinesterase activity and cell death in an experimental model of intracerebroventricular streptozotocin (ICV-STZ) induced sporadic Alzheimer's-like dementia. Sixty male Wistar rats were randomly
Gill ATPase activities of silver perch, Bidyanus bidyanus (Mitchell), and golden perch, Macquaria ambigua (Richardson): effects of environmental salt and ammonia
Alam Mostafa and Frankel Theresa L
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 251(1), 118-133 (2006)