製品名
ナイルレッド, Technical grade
グレード
technical grade
フォーム
powder
組成
Carbon: 70.0-77.3%
Nitrogen: 7.5-8.8%
テクニック
titration: suitable
色
faint green to brown
mp
203-205 °C (lit.)
溶解性
methanol: 1 mg/mL
λmax
553 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3013-BULK:
N3013-VAR:
N3013-100MG:
N3013-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック