Merck
900606
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-BODIPY
≥95%
別名:
Trp-BODIPY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H39BF2N4O4
分子量:
748.62
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
官能基
Fmoc
アプリケーション
この化合物は、固相ペプチド合成(SPPS)で使用することができるスペーサーが無いC-C結合を介してBODIPY色素に結合したトリプトファンのFmoc標識化アミノ酸です。メンディーブ-タピアらが発表した研究では、2つのトリプトファンを有する抗真菌性のペプチドへの蛍光アミノ酸の組み込みが残基のいずれか1つまたは両方を置換することにより試験されました。これら3つのペプチドは環境の疎水性が高くなると蛍光が増大しました。これらのペプチドはAspergillus fumigatus(アスペルギウス・フミガーツス)への結合を維持し、蛍光画像によって検出することができました。その同じ発表で、単一の蛍光アミノ酸を含むペプチドの循環バージョンは直鎖状ペプチドよりタンパク質分解に対する耐性を有しますが、それでも画像形成に有用であることが示されました。SPPSに標準的な状態の時に、このアミノ酸は組み込まれますが、1%のトリフルオロ酢酸の弱酸性条件でも酸に不安定な個体担体を使用することができます。このアミノ酸によって様々な用途で使用するためペプチドの蛍光検出が可能となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900606-BULK:
900606-100MG:
900606-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Spacer-free BODIPY fluorogens in antimicrobial peptides for direct imaging of fungal infection in human tissue.
Tapia ML, et al.
Nature Communications, 7, 10940-10940 (2016)