Merck
908606
Sigma-Aldrich
WinterGreen carbamoyl imidazole photocage
≥95%
別名:
(1,3,5,5,7,9-hexamethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)methyl 1H-imidazole-1-carboxylate, BODIPY Photocage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25BN4O2
分子量:
364.25
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
(Solid or crystals or Powder)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
WinterGreen carbamoyl imidazole photocage is a green-light absorbing photocage with carbamoyl imidazole handle for easy attachment of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
法的情報
US Patent Application #16/140,218
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908606-10MG:
908606-VAR:
908606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pratik P Goswami et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3783-3786 (2015-03-10)
Photoremovable protecting groups derived from meso-substituted BODIPY dyes release acetic acid with green wavelengths >500 nm. Photorelease is demonstrated in cultured S2 cells. The photocaging structures were identified by our previously proposed strategy of computationally searching for carbocations with low-energy