Merck
908584
Sigma-Aldrich
WinterRed photocage
≥95%
別名:
(3,7-Bis(4-(dimethylamino)styryl)-1,5,5,9-tetramethyl-dipyrrolo[1,3,2]diazaborinin-10-yl)methanol, 3,5-Bis(4-dimethylamino)styryl-1,7-dimethyl-8-hydroxymethyl pyrromethene dimethylborate, BODIPY Photocage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H41BN4O
CAS番号:
分子量:
532.53
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
WinterRed Photocage is a red/near-IR light absorbing photocage and is easily functionalized to an ester with DCC/EDC couplings for photorelease of carboxylic acids.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
法的情報
US Patent Application #16/140,218
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908584-VAR:
908584-10MG:
908584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)