Merck
S607
Sigma-Aldrich
サリチルヒドロキサム酸
99%
別名:
2-ヒドロキシベンゾヒドロキサム酸, N,2-ジヒドロキシベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CONHOH
CAS番号:
分子量:
153.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
177 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
ONC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8-11/h1-4,9,11H,(H,8,10)
InChI Key
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
サリチルヒドロキサム酸は、以下の用途に使用できます:
  • クロマトグラフィー用途のためのフェニルボロン酸ベースのバイオコンジュゲートを調製するため。
  • Fe(III)、Cu(II)、Ni(II)およびZn(II)錯体を合成するための配位子として。
  • 浮遊選鉱法による酸化物鉱物の分離における選択的捕集剤として。 
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asher Wishkerman et al.
Plant, cell & environment, 34(3), 457-464 (2010-11-11)
The claim of methane (CH₄) formation in plants has caused much controversy and debate within the scientific community over the past 4 years. Here, using both stable isotope and concentration measurements, we demonstrate that CH₄ formation occurs in plant cell
Challabathula Dinakar et al.
Planta, 231(2), 461-474 (2009-11-28)
The present study suggests the importance of reactive oxygen species (ROS) and antioxidant metabolites as biochemical signals during the beneficial interactions of mitochondrial metabolism with photosynthetic carbon assimilation at saturating light and optimal CO2. Changes in steady-state photosynthesis of pea
Metal complexes of salicylhydroxamic acid (H2Sha), anthranilic hydroxamic acid and benzohydroxamic acid. Crystal and molecular structure of [Cu (phen) 2 (Cl)] Cl . H2Sha, a model for a peroxidase-inhibitor complex
O'Brien EC, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 79(1-4), 47-51 (2000)
A visualization method for studying the adsorption of lead species in salicylhydroxamic acid flotation of hemimorphite
Zhao W, et al.
Minerals Engineering, 154, 106434-106434 (2020)
Alamelu Mahalingam et al.
Biomaterials, 32(33), 8343-8355 (2011-08-31)
In conjunction with the routine role of delivering the active ingredient, carefully designed drug delivery vehicles can also provide ancillary functions that augment the overall efficacy of the system. Inspired by the ability of the cervicovaginal mucus to impede the