Merck
733148
Sigma-Aldrich
Methyl heptadecanoate-d33
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
ヘプタデカン酸-d33 メチル エステル, メチルマルガラート-d33
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)15COOCH3
CAS番号:
分子量:
317.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
質量シフト
M+33
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI Key
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733148-100MG:
733148-VAR:
733148-BULK:
733148-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
733148-100MG4061841668510
733148-250MG4061841668527