Merck
P9380
Supelco
ピリドキサミン 二塩酸塩
analytical standard, ≥98%
別名:
4-(アミノメチル)-5-ヒドロキシ-6-メチル-3-ピリジンメタノール 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
241.11
Beilstein:
3632748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
white to off-white
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI Key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリドキサミン二塩酸塩は、ビタミンB6化合物のファミリーに属するピリドキサミンのアミン塩です。ピリドキサミンは動物性食品に自然に含まれています。それがヒトで欠乏すると、鉄芽球性貧血、脱力、不眠症、および神経障害を引き起こす可能性があります。糖尿病性腎症に対して有効であることが報告されています。
アプリケーション
ピリドキサミン二塩酸塩分析スタンダードは、次の用途に使用できます:
  • さまざまな強化食品サンプル中の 8種類の水溶性ビタミンとその異なる形態の液体クロマトグラフィー-同位体希釈質量分析(IDMS)による複合分析
  • 限外ろ過液サンプル中の液体クロマトグラフィー-タンデム型質量分析(LC-MS/MS)による11種類の水溶性ビタミンB類の同時測定
  • AOAC公定分析法2015.14に基づく酵素消化とLC-MS-MS測定法による調整粉乳および関連栄養製品中の総チアミン、総リボフラビン、総ピリドキシン、総ナイアシンの多成分残留分析
  • 40のヒト毛髪サンプル中のビタミンB3およびビタミンB6の7種類のビタマーのLC/MS-MSを用いたアッセイ
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9380-250MG:
P9380-250MG-KC:
P9380-BULK:
P9380-1G:
P9380-VAR:
P9380-25G:
P9380-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyridoxamine dihydrochloride in diabetic nephropathy (PIONEER-CSG-17): lessons learned from a pilot study
Dwyer JP, et al.
Nephron, 129(1), 22-28 (2015)
Nutritional diseases
Tropical Dermatology E-Book, 407-407 (2016)
Mechanisms and regulation of intestinal absorption of water-soluble vitamins: cellular and molecular aspects
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 407-407 (2016)