Merck
P9130
Sigma-Aldrich
ピリドキサール 塩酸塩
≥99% (HPLC)
別名:
3-ヒドロキシ-5-(ヒドロキシメチル)-2-メチル-4-ピリジンカルボキシアルデヒド 塩酸塩, PL HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
203.62
Beilstein:
3656994
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI Key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノ酸の標識化およびピコモル単位での検出。 Coenzymes and Cofactors, vol. 1: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate
ピリドキサール塩酸塩は食品サンプルの液体クロマトグラフィーにおいて検量体として用いられています。また、乳酸菌(LAB)および食品媒介病原菌(FBP)の培養にそれぞれ用いられるアルギニンデカルボキシラーゼ培養液およびリジンデカルボキシラーゼ培養液(LDB)の成分の一つとして用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ピリドキサール塩酸塩はカテプシンのシステインと相互作用しその活性を阻害します。虚血時、アンモン角(CA)1 ニューロンの防護的機能を引き出します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9130-500MG:
P9130-BULK:
2516210:
P9130-VAR:
P9130-500MG-KC:
P9130-5G:
P9130-100G:
P9130-25G:
P9130-1G:
2540117:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neuroprotective effects of pyridoxal phosphate and pyridoxal against ischemia in monkeys
Yamashima T, et al.
Nutritional Neuroscience, 4(5), 389-397 (2001)
Certification of B-group vitamins (B1, B2, B6, and B12) in four food reference materials
Ollilainen V, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(1), 315-321 (2001)
The function of lactic acid bacteria on biogenic amines production by food-borne pathogens in arginine decarboxylase broth
Ozogul F, et al.
Food Science and Technology Research, 18(6), 795-804 (2012)
Effects of forage family on apparent ruminal synthesis of B vitamins in lactating dairy cows
Castagnino DS, et al.
Journal of Dairy Science, 99(3), 1884-1894 (2016)
Toshio Iwasaki et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(38), 13659-13667 (2009-09-10)
CW EPR spectra of reduced [2Fe-2S](Cys)(3)(His)(1) clusters of mammalian mitoNEET soluble domain appear to produce features resulting from the interaction of the electron spins of the two adjacent clusters, which can be explained by employing the local spin model. This
資料
This page segues to comprehensive insights on how Vitamin B6, Pyridoxal and Pyridoxine affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of pyridoxal, pyridoxine.