Merck
603759
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Hexyl bromide-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)413CH2Br
CAS番号:
分子量:
166.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6+1
InChI Key
MNDIARAMWBIKFW-PTQBSOBMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
603759-BULK:
603759-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)