Merck
372374
Sigma-Aldrich
メシチレン-d12
98 atom % D
別名:
1,3,5-トリメチルベンゼン-d12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D3(CD3)3
CAS番号:
分子量:
132.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
InChI Key
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372374-VAR:
372374-5G:4548173938875
372374-1G:4548173938868
372374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoyong Lu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14292-14303 (2014-09-13)
Gated molecular encapsulations, with baskets of type 1, are postulated to occur by the mechanism in which solvent molecule penetrates the inner space of 1, through one of its apertures, while the residing guest simultaneously departs the cavity. In the
F Aladar Bencsath et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4079-4090 (2015-03-23)
A headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS) method is described, to screen seafood for volatile organic compounds (VOCs) associated with petrochemical taint. VOCs are extracted from the headspace of heated sample homogenates by adsorption onto a SPME fiber
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
372374-1G4061837573934
372374-5G4061837573941